Stampa…

1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene 96%

Fornitore: Apollo Scientific

OR900139-1G OR900139-5G
APOSOR900139-1GEA 219 EUR
APOSOR900139-1G APOSOR900139-5G
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene 96%
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene
Formula: C₈H₉ClO₂
Peso molecolare: 172,609 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18311888
CAS Number: 91105-99-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR