1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR900135-1G
OR900135-5G
APOSOR900135-1GEA
369
EUR
APOSOR900135-1G
APOSOR900135-5G
1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
Formula:
C₉H₉Br₂Cl Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18311887 CAS Number: 19714-76-2 |