Stampa…
4-Methylsulphonylanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
OR900068-1G OR900068-25G OR900068-5G
APOSOR900068-1GEA 102 EUR
APOSOR900068-1G APOSOR900068-25G APOSOR900068-5G
4-Methylsulphonylanisole 98%
4-Methylsulphonylanisole
Formula: C₈H₁₀O₃S
Peso molecolare: 186,228 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025069
CAS Number: 3517-90-6