Stampa…
4-(Allyloxy)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR900067-1G OR900067-5G
APOSOR900067-1GEA 219 EUR
APOSOR900067-1G APOSOR900067-5G
4-(Allyloxy)benzonitrile 95%
4-(Allyloxy)benzonitrile
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09940590
CAS Number: 33148-47-9