Stampa…
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR900055-1G OR900055-5G
APOSOR900055-1GEA 152 EUR
APOSOR900055-1G APOSOR900055-5G
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile, tech
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile
Formula: C₁₂H₁₅N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18311876
CAS Number: 1211529-31-5
UN: 1993
ADR: 3,III