Stampa…
1-Bromo-4-chloro-2-pyrrolidinobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR900017-10G OR900017-1G OR900017-5G
APOSOR900017-10GEA 502 EUR
APOSOR900017-10G APOSOR900017-1G APOSOR900017-5G
1-Bromo-4-chloro-2-pyrrolidinobenzene 96%
1-Bromo-4-chloro-2-pyrrolidinobenzene
Formula: C₁₀H₁₁BrClN
Peso molecolare: 260,558 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18087713
CAS Number: 1257664-93-9