Stampa…
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-carboxypicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-carboxy-2-cyanopyridine
OR8997-1G OR8997-500MG OR8997-100MG
APOSOR8997-1GEA 1320 EUR
APOSOR8997-1G APOSOR8997-500MG APOSOR8997-100MG
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid 90%
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid
Formula: C₇H₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 227,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08543463
CAS Number: 914637-97-1