6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Chloro-6-sulphopyridine
OR8995-100MG
OR8995-1G
APOSOR8995-100MGEA
72.7
EUR
APOSOR8995-100MG
APOSOR8995-1G
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Formula:
C₅H₄ClNO₃S Peso molecolare: 193,608 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114209 CAS Number: 133145-15-0 UN: 2585 ADR: 8,III |