Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₉NO₂S·HCl Punto di fusione: 158 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068022 CAS Number: 33305-08-7 |