Stampa…
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8905-1G OR8905-5G OR8905-25G
APOSOR8905-1GEA 190 EUR
APOSOR8905-1G APOSOR8905-5G APOSOR8905-25G
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08543447
CAS Number: 49617-80-3
UN: 3265
ADR: 8,III