Stampa…
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Pyridin-4-yl)ethyl mercaptan, 2-(Pyridin-4-yl)ethane-1-thiol, 4-(2-Mercaptoethyl)pyridine
OR8898-2.5G OR8898-500MG
APOSOR8898-2.5GEA 510 EUR
APOSOR8898-2.5G APOSOR8898-500MG
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
Formula: C₇H₉NS
Peso molecolare: 139,218 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00973403
CAS Number: 2127-05-1