Stampa…
5-Nitronicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8897-1G OR8897-5G
APOSOR8897-1GEA 97.3 EUR
APOSOR8897-1G APOSOR8897-5G
5-Nitronicotinic acid
5-Nitronicotinic acid
Formula: C₆H₄N₂O₄
Punto di fusione: 171…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038690
CAS Number: 2047-49-6