Stampa…
2-Bromoindane-1,3-dione 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8889-1G OR8889-5G OR8889-250MG
APOSOR8889-1GEA 256 EUR
APOSOR8889-1G APOSOR8889-5G APOSOR8889-250MG
2-Bromoindane-1,3-dione 96%
2-Bromoindane-1,3-dione
Formula: C₉H₅BrO₂
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00171530
CAS Number: 7319-63-3