Stampa…
(3S,4S)-Tetrahydrofuran-3,4-diol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Threitan, 1,4-Anhydro-L-threitol
OR8886-1G OR8886-250MG
APOSOR8886-1GEA 1270 EUR
APOSOR8886-1G APOSOR8886-250MG
(3S,4S)-Tetrahydrofuran-3,4-diol
(3S,4S)-Tetrahydrofuran-3,4-diol
Formula: C₄H₈O₃
Peso molecolare: 104,105 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075211
CAS Number: 84709-85-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III