Stampa…
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8865-1G OR8865-5G OR8865-25G
APOSOR8865-1GEA 43.5 EUR
APOSOR8865-1G APOSOR8865-5G APOSOR8865-25G
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride, tech
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₆BrClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08543466
CAS Number: 21900-48-1
UN: 3265
ADR: 8,III