Stampa…

1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR8862-1G OR8862-250MG
APOSOR8862-1GEA 28.7 EUR
APOSOR8862-1G APOSOR8862-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Formula: C₁₈H₂₅BN₂O₄
Punto di fusione: 110…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437629
CAS Number: 864771-44-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR