Stampa…
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methoxypicolinonitrile, 2-Cyano-5-methoxypyridine
OR8848-1G OR8848-250MG OR8848-5G
APOSOR8848-1GEA 135 EUR
APOSOR8848-1G APOSOR8848-250MG APOSOR8848-5G
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08543467
CAS Number: 89809-63-2