Stampa…
4-Nitro-D-phenylalanine hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Phe(4-NO2)-OH.H2O, H-D-Phe(4-NO2)-OH·H2O, (2R)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid hydrate
OR8781-100G OR8781-25G OR8781-5G
APOSOR8781-100GEA 82.9 EUR
APOSOR8781-100G APOSOR8781-25G APOSOR8781-5G
4-Nitro-D-phenylalanine hydrate
4-Nitro-D-phenylalanine hydrate
Formula: C₉H₁₀N₂O₄·H₂O
Peso molecolare: 228,202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00150962
CAS Number: 444777-67-7