Stampa…
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-[4-(Piperidin-4-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
OR8698-1G OR8698-250MG
APOSOR8698-1GEA 219 EUR
APOSOR8698-1G APOSOR8698-250MG
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 246,305 g/mol
Punto di fusione: 167…170,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690322
CAS Number: 124035-23-0