Stampa…
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8682-1G OR8682-250MG
APOSOR8682-1GEA 348 EUR
APOSOR8682-1G APOSOR8682-250MG
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Punto di fusione: 43…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08690264
CAS Number: 864264-02-8
UN: 3259
ADR: 8,III