Stampa…
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8681-100MG OR8681-250MG OR8681-1G
APOSOR8681-100MGEA 92.8 EUR
APOSOR8681-100MG APOSOR8681-250MG APOSOR8681-1G
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Punto di fusione: 46…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08690253
CAS Number: 864264-03-9
UN: 3259
ADR: 8,III