Stampa…
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8680-1G OR8680-250MG OR8680-50MG
APOSOR8680-1GEA 546 EUR
APOSOR8680-1G APOSOR8680-250MG APOSOR8680-50MG
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine 97%
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine
Formula: C₁₁H₁₇N₃
Punto di ebollizione: 92 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690243
CAS Number: 868755-51-5
UN: 2735
ADR: 8,III