Stampa…
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(4-Formylpyridin-2-yl)pyrrolidine, 2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-4-carboxaldehyde
OR8674-1G OR8674-250MG
APOSOR8674-1GEA 364 EUR
APOSOR8674-1G APOSOR8674-250MG
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso molecolare: 176,215 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690286
CAS Number: 898289-23-1
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II