2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR8672-100MG
OR8672-1G
OR8672-5G
APOSOR8672-100MGEA
79.9
EUR
APOSOR8672-100MG
APOSOR8672-1G
APOSOR8672-5G
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Formula:
C₁₁H₉NOS Punto di fusione: 72…75 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08690246 CAS Number: 857284-11-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |