1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Bromophenyl)cyclopropane
OR8621-1G
OR8621-250MG
OR8621-5G
APOSOR8621-1GEA
33.5
EUR
APOSOR8621-1G
APOSOR8621-250MG
APOSOR8621-5G
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene
Formula:
C₉H₉Br Peso molecolare: 197,072 g/mol Punto di ebollizione: 231 °C Punto di fusione: 15 °C Densità: 1,474 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 96 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00101828 CAS Number: 1124-14-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...