Stampa…
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-pyrrole, 2-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrole
OR8606-1G OR8606-5G
APOSOR8606-1GEA 129 EUR
APOSOR8606-1G APOSOR8606-5G
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Punto di fusione: 102…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07364061
CAS Number: 290306-56-8