6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
NSC92530, 6-(Benzyloxy)-2-carboxy-5-methoxy-1H-indole
OR8600T-1G
OR8600T-250MG
APOSOR8600T-1GEA
938
EUR
APOSOR8600T-1G
APOSOR8600T-250MG
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₇H₁₅NO₄ Peso molecolare: 297,305 g/mol Punto di fusione: 230…232 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00055977 CAS Number: 2495-92-3 |