4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₄BBrO₂S Punto di fusione: 196…198 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06801663 CAS Number: 101084-76-8 |