2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR8553-1G
OR8553-5G
APOSOR8553-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8553-1G
APOSOR8553-5G
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Formula:
C₇H₇BrO₂S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04117938 CAS Number: 58267-85-9 |