Stampa…
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8544-25G OR8544-5G
APOSOR8544-25GEA 358 EUR
APOSOR8544-25G APOSOR8544-5G
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
Formula: C₉H₁₂BrN₃
Peso molecolare: 242,116 g/mol
Punto di fusione: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115056
CAS Number: 73406-97-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III