Stampa…
4-(3-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8540-1G OR8540-5G
APOSOR8540-1GEA 89.9 EUR
APOSOR8540-1G APOSOR8540-5G
4-(3-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
4-(3-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formula: C₁₅H₂₁BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781211
CAS Number: 327030-39-7