Stampa…
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8538-1G OR8538-10G
APOSOR8538-1GEA 29 EUR
APOSOR8538-1G APOSOR8538-10G
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
Formula: C₈H₉BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00117528
CAS Number: 112584-40-4