Stampa…
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8527-1G OR8527-250MG OR8527-5G
APOSOR8527-1GEA 87 EUR
APOSOR8527-1G APOSOR8527-250MG APOSOR8527-5G
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole
Formula: C₄H₄BrNS
Punto di ebollizione: 88…99 °C (16 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06409945
CAS Number: 298694-30-1