Stampa…
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-isocyanatobenzene
OR8491-1G OR8491-25G OR8491-5G
APOSOR8491-1GEA 58.2 EUR
APOSOR8491-1G APOSOR8491-25G APOSOR8491-5G
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₁₁H₁₃NO
Peso molecolare: 175,227 g/mol
Punto di ebollizione: 236…237 °C
Densità: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040718
CAS Number: 1943-67-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III