5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(4,5-Dimethyl-6-hydroxypyrimidin-2-yl)pyridine, 4,5-Dimethyl-6-hydroxy-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
OR8472-1G
OR8472-5G
APOSOR8472-1GEA
292
EUR
APOSOR8472-1G
APOSOR8472-5G
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Formula:
C₁₁H₁₁N₃O Peso molecolare: 201,225 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00269287 CAS Number: 204394-52-5 |