Stampa…
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8412-1G OR8412-5G OR8412-250MG
APOSOR8412-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8412-1G APOSOR8412-5G APOSOR8412-250MG
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 95%
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran
Formula: C₅H₁₁NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371524
CAS Number: 21926-00-1