Stampa…
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8306-1G OR8306-5G OR8306-10G
APOSOR8306-1GEA 102 EUR
APOSOR8306-1G APOSOR8306-5G APOSOR8306-10G
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₃
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276586
CAS Number: 36389-07-8