Stampa…
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8291-1G OR8291-5G
APOSOR8291-1GEA 108 EUR
APOSOR8291-1G APOSOR8291-5G
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Formula: C₁₆H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659963
CAS Number: 749922-34-7