Stampa…
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidine-4,5,6-triamine sulphate
OR8231-1G OR8231-5G
APOSOR8231-1GEA 114 EUR
APOSOR8231-1G APOSOR8231-5G
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate
Formula: C₄H₇N₅·H₂SO₄
Peso molecolare: 223.21 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012789
CAS Number: 49721-45-1
EINECS: 256-446-3