Stampa…
1-Benzyl-4-methyl-1H-1,2,3-triazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α-(4-Methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)toluene, [(4-Methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]benzene
OR8214-1G OR8214-250MG
APOSOR8214-1GEA 364 EUR
APOSOR8214-1G APOSOR8214-250MG
1-Benzyl-4-methyl-1H-1,2,3-triazole
1-Benzyl-4-methyl-1H-1,2,3-triazole
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173.214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062394
CAS Number: 91258-00-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III