Stampa…
1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8175T-1G OR8175T-250MG OR8175T-5G
APOSOR8175T-1GEA 232 EUR
APOSOR8175T-1G APOSOR8175T-250MG APOSOR8175T-5G
1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
1H-Imidazole-1-carbonitrile
Formula: C₄H₃N₃
Punto di ebollizione: 185…189 °C
Punto di fusione: 59,5…60.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00269955
CAS Number: 36289-36-8