Stampa…
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Bromopent-1-yl)-4-methoxybenzene, 1-Bromo-5-(4-methoxyphenyl)pentane
OR8175-25G OR8175-5G
APOSOR8175-25GEA 717 EUR
APOSOR8175-25G APOSOR8175-5G
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Formula: C₁₂H₁₇BrO
Peso molecolare: 257,167 g/mol
Punto di ebollizione: 123…125 °C (0,15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075176
CAS Number: 14469-84-2