Stampa…
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8173-1G OR8173-5G
APOSOR8173-1GEA 203 EUR
APOSOR8173-1G APOSOR8173-5G
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Formula: C₁₆H₁₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093529
CAS Number: 180698-19-5