Stampa…
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8162-100MG OR8162-500MG
APOSOR8162-100MGEA 321 EUR
APOSOR8162-100MG APOSOR8162-500MG
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside 98%
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₅H₂₁NO₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057920
CAS Number: 3554-93-6