Stampa…
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-[(Chlorocarbonyl)methyl]naphthalene, 2-(Naphthalen-2-yl)acetyl chloride, 2-(Naphth-2-yl)ethanoyl chloride
OR8139-10G OR8139-1G OR8139-250MG
APOSOR8139-10GEA 377 EUR
APOSOR8139-10G APOSOR8139-1G APOSOR8139-250MG
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
Formula: C₁₂H₉ClO
Punto di fusione: 60…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02180524
CAS Number: 37859-25-9
UN: 3261
ADR: 8,III