Stampa…
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8137-10G OR8137-1G OR8137-5G
APOSOR8137-10GEA 864 EUR
APOSOR8137-10G APOSOR8137-1G APOSOR8137-5G
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₉H₁₇NO₂S
Punto di fusione: 202…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180787
CAS Number: 306936-46-9