Stampa…
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-methyl-1,3-thiazole
OR8136-1G OR8136-250MG OR8136-5G
APOSOR8136-1GEA 314 EUR
APOSOR8136-1G APOSOR8136-250MG APOSOR8136-5G
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Formula: C₆H₈N₂OS
Peso molecolare: 156,206 g/mol
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180665
CAS Number: 173739-73-6