Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₃NO₂·ClH Punto di fusione: 170…179 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02180877 CAS Number: 78348-26-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |