Stampa…
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-(4-iodoanilino)acetate
OR8095-1G OR8095-5G OR8095-10G
APOSOR8095-1GEA 118 EUR
APOSOR8095-1G APOSOR8095-5G APOSOR8095-10G
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate 97%
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate
Formula: C₁₀H₁₂INO₂
Peso molecolare: 305,112 g/mol
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00176764
CAS Number: 14108-76-0