Stampa…
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8094-1G OR8094-5G
APOSOR8094-1GEA 24.8 EUR
APOSOR8094-1G APOSOR8094-5G
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020209
CAS Number: 23795-02-0